Squalane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2,6,10,15,19,23-Hexaméthyltétracosane
TCIAH0096-100MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAH0096-100ML TCIAH0096-500ML TCIAH0096-25ML
Squalane ≥98.0% (par GC)
Squalane
Formule: C₃₀H₆₂
MW: 422,82 g/mol
Point de fusion: –35 °C
Point d'éclair: 217°C
Numéro CAS: 111-01-3
Merck Index: 14,08767
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/58/28970158.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité