Méthyl-2 butane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0167-25ML M0167-500ML
TCIAM0167-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0167-25ML TCIAM0167-500ML
Méthyl-2 butane ≥97.0% (par GC)
Méthyl-2 butane
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 31°C
Point de fusion: –160 °C
Densité: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –57°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009338
Numéro CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
ONU: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffa9dacd078716b6de2e96d98f8b77f716b3e104&vid=8c0df4468ce362cac37edbcdb3ac3ae0f3972b03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité