2-Méthylhexane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0231-25ML M0231-5ML
TCIAM0231-25MLEA 302 EUR InStock
TCIAM0231-25ML TCIAM0231-5ML
2-Méthylhexane ≥99.0% (par GC)
2-Méthylhexane
Formule: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: –118 °C
Densité: 0,6793 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009487
Numéro CAS: 591-76-4
EINECS: 209-730-6
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f50ba91656dd533ecc6db3b64248b610c99b5aa&vid=4f64e9b37ac8df3ca9323f4953e9d92ad7eb41ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité