Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylnonane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAM0281-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM0281-1G
2-Méthylnonane ≥99.0% (par GC)
2-Méthylnonane


Formule: C₁₀H₂₂
MW: 142,28 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: –74,6 °C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00027321
Numéro CAS: 871-83-0
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/90/28973690.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité