2-Méthylpentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
M0382-25ML M0382-500ML
TCIAM0382-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0382-25ML TCIAM0382-500ML
2-Méthylpentane ≥98.0% (par GC)
2-Méthylpentane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=469cf67251f313da1eb016500b32132edfc419c4&vid=a651f809c9bc4bedbd4879f52ebb36cba2eef8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité