3-Méthylheptane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0334-1MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAM0334-1ML TCIAM0334-5ML
3-Méthylheptane ≥97.0% (par GC)
3-Méthylheptane
Formule: C₈H₁₈
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: -121°C
Point d'éclair: 7°C
Numéro MDL: MFCD00027244
Numéro CAS: 589-81-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/39/28973739.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité