3-Méthylhexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0340-25ML M0340-5ML
TCIAM0340-25MLEA 306 EUR InStock
TCIAM0340-25ML TCIAM0340-5ML
3-Méthylhexane ≥95.0% (par GC)
3-Méthylhexane
Formule: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: –119.4 °C
Densité: 0,687 g/cm³ (21 °C)
Point d'éclair: –1°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009408
Numéro CAS: 589-34-4
EINECS: 209-643-3
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50af7273333950698623c967edc5047f1d3eab66&vid=b444891c4d1efd907cfee526efce2d97b1df8313&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité