3-Méthylpentane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0383-25ML M0383-500ML
TCIAM0383-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAM0383-25ML TCIAM0383-500ML
3-Méthylpentane ≥99.0% (par GC)
3-Méthylpentane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Point de fusion: –118°C
Densité: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009342
Numéro CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d84d4094c1939398d1c0249497caec8f8acc89d&vid=1f7444b8f9e76a39206e100610eb44ac31c7491a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité