Acétate d'isopropenyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0035-25ML A0035-500ML
TCIAA0035-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0035-25ML TCIAA0035-500ML
Acétate d'isopropenyle ≥98.0% (par GC)
Acétate d'isopropenyle
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0,9188 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008709
Numéro CAS: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
ONU: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f93b4955d0dd73ed78c3296b300aa4f2ebfc4890&vid=6aee9baa409c67e16c94ed32917c72859fc2f9f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité