Phénylacétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0125-25ML P0125-500ML
TCIAP0125-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0125-25ML TCIAP0125-500ML
Phénylacétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Phénylacétate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 49…50 °C
Densité: 1,067 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008453
Numéro CAS: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 14,07268
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b5b4125c7192140962c1d39d4ad8af1b0b57916&vid=7393db71febb6d9cb611de384d2e6105f2e4c533&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité