2-Bromopropène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1269-10GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1269-10G
2-Bromopropène ≥97.0% (par GC)
2-Bromopropène
Formule: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Point d'ébullition: 48°C
Point de fusion: –125 °C
Point d'éclair: 4°C
Numéro MDL: MFCD00000140
Numéro CAS: 557-93-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/01/28933101.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité