4-Bromo-1-butène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0920-10G B0920-25G B0920-250G
TCIAB0920-10GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB0920-10G TCIAB0920-25G TCIAB0920-250G
4-Bromo-1-butène ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-1-butène
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C (1013 hPa)
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000258
Numéro CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ae31e7d1df08bb6fb2b1a31b35af04a0112ac51&vid=a21086da25a466913dca81e50703ad7fd2a6b7e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité