5-Bromo-1-pentène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1474-25G B1474-5G
TCIAB1474-25GEA 106 EUR InStock
TCIAB1474-25G TCIAB1474-5G
5-Bromo-1-pentène ≥95.0% (par GC)
5-Bromo-1-pentène
Formule: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Densité: 1,2547 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000264
Numéro CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=387f22e2651c1d0e0973e2082877168805a84cf7&vid=d480d4dced4390896b9cf0db2a1c46555b39a82f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité