6-Bromo-1-hexène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2106-25G B2106-5G
TCIAB2106-25GEA 357 EUR InStock
TCIAB2106-25G TCIAB2106-5G
6-Bromo-1-hexène ≥95.0% (par GC)
6-Bromo-1-hexène
Formule: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Densité: 1,2169 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000269
Numéro CAS: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=567571b45e7f1e985bd23271c072cc05846765a2&vid=25be698b8d525967f2d4103d5ab351f91bada2f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité