8-Bromo-1-octène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3257-25G B3257-5G
TCIAB3257-25GEA 336 EUR InStock
TCIAB3257-25G TCIAB3257-5G
8-Bromo-1-octène ≥98.0% (par GC)
8-Bromo-1-octène
Formule: C₈H₁₅Br
MW: 191,11 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000275
Numéro CAS: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01ca4cd07091f7c904cccdb19e4298ab7744afed&vid=1b414afba65a5cbe0beeed1bfb05c68d27a98729&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité