trans-1,4-Dibromo-2-butène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene
D2944-25G D2944-250G
TCIAD2944-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD2944-25G TCIAD2944-250G
trans-1,4-Dibromo-2-butène ≥98.0% (par GC)
trans-1,4-Dibromo-2-butène
Formule: C₄H₆Br₂
MW: 213,9 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000249
Numéro CAS: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4e76fdf29a82a8a97148a15d94ffca2d0db937d&vid=d1e042df6760fc801521d29184bb71e623d2b9f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité