4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3222-25G B3222-5G
TCIAB3222-25GEA 175 EUR InStock
TCIAB3222-25G TCIAB3222-5G
4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène
Formule: C₄H₃BrF₄
Point d'ébullition: 60°C
Densité: 1,627 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042189
Numéro CAS: 18599-22-9
EINECS: 242-440-8
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dd6dd94a1b000b924b2dc8345bb3dcf0b8f2e1f&vid=48fde55598cae802f1a00bce5a50198d441512c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité