10-Undécenal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAU0011-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAU0011-25ML
10-Undécenal ≥95.0% (par GC)
10-Undécenal
Formule: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 7 °C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00007032
Numéro CAS: 112-45-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/77/28997177.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité