cis-11-Hexadécenal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0679-1G H0679-10G
TCIAH0679-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAH0679-1G TCIAH0679-10G
cis-11-Hexadécenal ≥95.0% (par GC)
cis-11-Hexadécenal
Formule: C₁₆H₃₀O
MW: 238,41 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010124
Numéro CAS: 53939-28-9
EINECS: 258-876-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c08cbadb51986aaf1e03397c04516f6ba378d0c&vid=d892e99e1c937d8278523ad9cfabf9beb8dbcc6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité