cis-4-Heptenal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0520-25ML H0520-5ML
TCIAH0520-25MLEA 220 EUR InStock
TCIAH0520-25ML TCIAH0520-5ML
cis-4-Heptenal ≥95.0% (par GC)
cis-4-Heptenal
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 58°C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014682
Numéro CAS: 6728-31-0
EINECS: 229-779-7
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cecd52c2233753b3af142a3c88313dd11815595&vid=1472aa180fd717b5aec0b9c23340b6179f8eae42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité