trans-2-Décenal ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-2-Decenal, (E)-2-Decenal, (E)-Dec-2-enal
D1642-25ML D1642-5ML
TCIAD1642-25MLEA 112 EUR InStock
TCIAD1642-25ML TCIAD1642-5ML
trans-2-Décenal ≥93.0% (par GC)
trans-2-Décenal
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 108°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014679
Numéro CAS: 3913-81-3
EINECS: 223-474-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71a1672a5a1eef8c029b09d4c81fd7da3026740a&vid=c2756997c0c519b6391c06190132f727b0656cd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité