trans-2-Hexenal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0345-25ML H0345-500ML H0345-100ML
TCIAH0345-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0345-25ML TCIAH0345-500ML TCIAH0345-100ML
trans-2-Hexenal ≥97.0% (par GC)
trans-2-Hexenal
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 146°C
Densité: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007008
Numéro CAS: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
ONU: 1988
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71678219c2ca5a9177b78b5eac4d85ab62200edb&vid=71bf61ca4ec808310e7876b2e646d2bd4942e102&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité