trans-2-Nonenal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-2-Nonenal
N0483-25ML N0483-5ML
TCIAN0483-25MLEA 104 EUR InStock
TCIAN0483-25ML TCIAN0483-5ML
trans-2-Nonenal ≥95.0% (par GC)
trans-2-Nonenal
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Densité: 0,8505 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007012
Numéro CAS: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
Merck Index: 14,06676
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbcc561830ca71b87124c613dc0cc537e5149c0c&vid=42942869a615b7d36218851684111f81fcdaf641&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité