trans-2-Octenal ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-2-Octenal
O0176-10ML O0176-25ML
TCIAO0176-10MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAO0176-10ML TCIAO0176-25ML
trans-2-Octenal ≥96.0% (par GC)
trans-2-Octenal
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00007011
Numéro CAS: 2548-87-0
EINECS: 219-833-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af5bc6e4bfe98fca258cf52324444a4bbcb736b4&vid=ec80fd89d0a06ae3f29c22e39252df6640cee67c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité