trans-2-Pentenal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
P1790-25G P1790-5G
TCIAP1790-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP1790-25G TCIAP1790-5G
trans-2-Pentenal ≥95.0% (par GC)
trans-2-Pentenal
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009615
Numéro CAS: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
ONU: 1989
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c4bc5cc8be66fe47da15ab441e82b923aa9d63&vid=369e9d129fb1830b63218f508aef89e72d6b3310&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité