Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloropropène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAC1112-10MLEA 116 EUR InStock
TCIAC1112-10ML
2-Chloropropène ≥97.0% (par GC)
2-Chloropropène


Formule: C₃H₅Cl
MW: 76,53 g/mol
Point d'ébullition: 23°C
Point de fusion: –137,4 °C
Numéro MDL: MFCD00000859
Numéro CAS: 557-98-2
ONU: 2456
ADR: 3,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/73/28938373.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité