3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0601-25G N0601-5G
TCIAN0601-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAN0601-25G TCIAN0601-5G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène ≥98.0% (par GC)
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène
Formule: C₆H₃F₉
Point d'ébullition: 60°C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17°C
Numéro MDL: MFCD00042338
Numéro CAS: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=661b242bd50fdc0394aa50c89e82e4a2e70a986c&vid=57bc0b8430359b1e51a7e4c30cdd41b405a27824&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité