Triallylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0332-25ML T0332-500ML
TCIAT0332-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0332-25ML TCIAT0332-500ML
Triallylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Triallylamine
Formule: C₉H₁₅N
Point d'ébullition: 156°C
Densité: 0,796 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026093
Numéro CAS: 102-70-5
EINECS: 203-048-2
ONU: 2610
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7e37178bc9263d1a979bf95240885baef114f94&vid=db25de072381f31c089addb72145a508c244ea95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité