1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1378-25G B1378-100G B1378-5G
TCIAB1378-25GEA 161 EUR InStock
TCIAB1378-25G TCIAB1378-100G TCIAB1378-5G
1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène ≥98.0% (par GC)
1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène
Formule: C₄H₇NO₂S₂
MW: 165,24 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010443
Numéro CAS: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7e01d57802c1755fefd7ddcbf4784901e73f9c9&vid=50dc006dc338f48ebad202fd3bf1f7a31e762e57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité