1-Décène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0028-25ML D0028-500ML
TCIAD0028-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0028-25ML TCIAD0028-500ML
1-Décène ≥95.0% (par GC)
1-Décène
Formule: C₁₀H₂₀
MW: 140,27 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –66°C
Densité: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009577
Numéro CAS: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425d00a322d757b3ef26accd1d9004e665cf65c2&vid=bebe597ede3c33f65c850cd34077a6112d8c9ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité