1-Dodécène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dodec-1-ene
D0974-25ML D0974-500ML
TCIAD0974-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0974-25ML TCIAD0974-500ML
1-Dodécène ≥95.0% (par GC)
1-Dodécène
Formule: C₁₂H₂₄
MW: 168,32 g/mol
Point d'ébullition: 213°C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,7582 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008961
Numéro CAS: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23696b80fb70918d96eda909f3c7ba0422012b05&vid=40edcd1a7d449ad5e51e2a4af1709e9d0d00432e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité