Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Eicosène ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAE0005-25MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAE0005-25ML
1-Eicosène ≥85.0% (par GC)
1-Eicosène


Formule: C₂₀H₄₀
MW: 280,54 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: 60…62 °C
Numéro MDL: MFCD00009013
Numéro CAS: 3452-07-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/23/28967623.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité