1-Eicosène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0774-25MLEA 198 EUR InStock
TCIAE0774-25ML
1-Eicosène ≥97.0% (par GC)
1-Eicosène
Formule: C₂₀H₄₀
MW: 280,54 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: 60…62 °C
Numéro MDL: MFCD00009013
Numéro CAS: 3452-07-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/74/28968174.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité