1-Heptène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0042-25ML H0042-500ML H0042-100ML
TCIAH0042-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAH0042-25ML TCIAH0042-500ML TCIAH0042-100ML
1-Heptène ≥98.0% (par GC)
1-Heptène
Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: –119 °C
Densité: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -4°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009531
Numéro CAS: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
ONU: 2278
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee3f441790be4c67fccad5a96a73b04477ebf962&vid=6591fd23f5cfbf248805009c2f77494a8582d604&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité