1-Pentène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-n-Amylene, Propylethylene
P0316-25ML P0316-500ML P0316-100ML
TCIAP0316-25MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAP0316-25ML TCIAP0316-500ML TCIAP0316-100ML
1-Pentène ≥98.0% (par GC)
1-Pentène
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 30°C
Point de fusion: –165 °C
Densité: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003567
Numéro CAS: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
ONU: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 14,07122
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f594b8ea703e3e1e899b9f4523a4bcff16ae4d&vid=18bc0ccfa7de572862e0d92a7f477b6fc8dd0339&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité