Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tétradécène ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0087-25ML T0087-500ML
TCIAT0087-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAT0087-25ML TCIAT0087-500ML
1-Tétradécène ≥90.0% (par GC)
1-Tétradécène


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94ff995ac493fa9a6a7325912af86d7ac1eb2092&vid=004a6cc4f7647e0adaa1ee6ef1b3f4c0332d0fe5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité