1-Undécène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
U0052-25ML U0052-100ML
TCIAU0052-25MLEA 99 EUR InStock
TCIAU0052-25ML TCIAU0052-100ML
1-Undécène ≥98.0% (par GC)
1-Undécène
Formule: C₁₁H₂₂
MW: 154,3 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: –48.9 °C
Densité: 0,7552 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008956
Numéro CAS: 821-95-4
EINECS: 212-483-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2714a18cb43a0cec435f10dbd0b791c7bebf25d4&vid=a79c8f86b1a6d935ffafa7f1ec072832a0a3b64d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité