cis-2-Heptène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Z)-2-Heptene
H0411-1ML H0411-10ML
TCIAH0411-1MLEA 44 EUR InStock
TCIAH0411-1ML TCIAH0411-10ML
cis-2-Heptène ≥95.0% (par GC)
cis-2-Heptène
Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: –110 °C
Densité: 0,708 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –6°C
Numéro MDL: MFCD00063976
Numéro CAS: 6443-92-1
EINECS: 229-242-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db6d95c8cc0a271dfd75c658de93ba04f0893098&vid=22a92bd9ae2e53229e02d516015a74acbddbfe1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité