Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-9-Tricosène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Z)-9-Tricosene

T1242-1ML T1242-5ML
TCIAT1242-1MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAT1242-1ML TCIAT1242-5ML
cis-9-Tricosène ≥98.0% (par GC)
cis-9-Tricosène


Formule: C₂₃H₄₆
MW: 322,62 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113°C
Numéro MDL: MFCD00008988
Numéro CAS: 27519-02-4
EINECS: 248-505-7
Merck Index: 14,06309
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60f004dd8d7f51282543fcad45d440f8697e3ba&vid=7f359d00da87e515cbebbb09f954cecc32e0b0ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité