trans-2-Pentène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP0635-10MLEA 152 EUR InStock
TCIAP0635-10ML
trans-2-Pentène ≥99.0% (par GC)
trans-2-Pentène
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 36°C
Point de fusion: –140,2 °C
Point d'éclair: -45°C
Numéro CAS: 646-04-8
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07123
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/57/28991357.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité