trans-3-Hexène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-3-Hexene, 3-Hexene
H0399-5ML H0399-1ML
TCIAH0399-5MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAH0399-5ML TCIAH0399-1ML
trans-3-Hexène ≥99.0% (par GC)
trans-3-Hexène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point de fusion: –115.4 °C
Densité: 0,6772 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009386
Numéro CAS: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&vid=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité