trans-4-Octène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
O0136-1ML O0136-5ML
TCIAO0136-1MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAO0136-1ML TCIAO0136-5ML
trans-4-Octène ≥99.0% (par GC)
trans-4-Octène
Formule: C₈H₁₆
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: –93.8 °C
Densité: 0,7141 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009476
Numéro CAS: 14850-23-8
EINECS: 238-913-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c02ad0e35969f6871d40302cf66c0aee1a9d825e&vid=92a5a3806b95de98cddf3de9c6240bb682020dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité