3-Chloro-2-(chlorométhyl)propène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1565-25G C1565-5G
TCIAC1565-25GEA 230 EUR InStock
TCIAC1565-25G TCIAC1565-5G
3-Chloro-2-(chlorométhyl)propène ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-2-(chlorométhyl)propène
Formule: C₄H₆Cl₂
MW: 125 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: -14°C
Densité: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000952
Numéro CAS: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ab6c2421a84ac8d160e31e027f498c588c7695&vid=abf8f8752efcf2b66b99ced432de2ff06e567eec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité