2,3-Diméthyl-1-butène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1139-25ML D1139-500ML
TCIAD1139-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAD1139-25ML TCIAD1139-500ML
2,3-Diméthyl-1-butène ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthyl-1-butène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Point de fusion: –157 °C
Densité: 0,6778 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008923
Numéro CAS: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4670a31ab1ba05e0d18ca9b4857e91fb851c9ca8&vid=98bf6a59e10b6b4a077e2eeae349dfb16641cdfc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité