2,3-Diméthyl-2-butène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0693-25ML D0693-500ML D0693-100ML
TCIAD0693-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAD0693-25ML TCIAD0693-500ML TCIAD0693-100ML
2,3-Diméthyl-2-butène ≥96.0% (par GC)
2,3-Diméthyl-2-butène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0,7188 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -16°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008897
Numéro CAS: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f247171a650f73b84e1e8593af7d584eeff24af&vid=ae90bd0b11a04136f21e4f2f0d25bdc9e36065a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité