2,4,4-Triméthyl-1-pentène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0665-100ML T0665-25ML
TCIAT0665-100MLEA 148 EUR InStock
TCIAT0665-100ML TCIAT0665-25ML
2,4,4-Triméthyl-1-pentène ≥98.0% (par GC)
2,4,4-Triméthyl-1-pentène
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –93°C
Densité: 0,71509 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –7°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008855
Numéro CAS: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
ONU: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9ac1a089741a984cd5ff67f2a9f156dd8b5838&vid=d298991b6b69bf579db749230695adda2a470836&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité