2,4,4-Triméthyl-2-pentène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0780-25ML T0780-100ML
TCIAT0780-25MLEA 160 EUR InStock
TCIAT0780-25ML TCIAT0780-100ML
2,4,4-Triméthyl-2-pentène ≥97.0% (par GC)
2,4,4-Triméthyl-2-pentène
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Point de fusion: –106.3 °C
Densité: 0,7223 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4°C
Numéro MDL: MFCD00008902
Numéro CAS: 107-40-4
EINECS: 203-488-5
ONU: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954790047662eb0ecfebc277145495f3aed87366&vid=954790047662eb0ecfebc277145495f3aed87366&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité