2-Méthyl-2-butène ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M0708-25ML M0708-500ML M0708-100ML
TCIAM0708-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAM0708-25ML TCIAM0708-500ML TCIAM0708-100ML
2-Méthyl-2-butène ≥90.0% (par GC)
2-Méthyl-2-butène
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 38°C
Point de fusion: -134°C
Densité: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -45°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009276
Numéro CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
ONU: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15f70fcdc73bdd846ca166c74801b57acabf1bde&vid=48a4d1e0167519114dd3207114e5524cfca7d751&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité