2-Méthyl-2-butène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
P0067-25ML P0067-500ML P0067-100ML
TCIAP0067-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAP0067-25ML TCIAP0067-500ML TCIAP0067-100ML
2-Méthyl-2-butène ≥95.0% (par GC)
2-Méthyl-2-butène
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 38°C
Point de fusion: -134°C
Densité: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -45°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009276
Numéro CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
ONU: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186d47d3ab8b63d9610f4d0b29142b8bc8cf21c7&vid=3a6c9e6ed1cbda67a0588f70b6999e3c5669feb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité