2-Méthyl-2-pentène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-Dimethyl-1-butene
M0541-25ML M0541-5ML
TCIAM0541-25MLEA 479 EUR InStock
TCIAM0541-25ML TCIAM0541-5ML
2-Méthyl-2-pentène ≥95.0% (par GC)
2-Méthyl-2-pentène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point de fusion: –135 °C
Densité: 0,6904 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -23°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009382
Numéro CAS: 625-27-4
EINECS: 210-883-6
ONU: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2185563c7a6765ddd5e92682e42800c23cb2dea&vid=67432fa4947234a8ed7df69fa33df284b8fc0e17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité